Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00518302_m1
          See other YEATS4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Yeats4
          Gene Name:
          YEATS domain containing 4
          Gene Aliases:
          4930573H17Rik, B230215M10Rik, GAS41, NuBI-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 117215141 - 117224507 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00518302_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Yeats4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026570.4 NP_080846.1 4 - 5 528 130
          GenBank mRNA AK002839.1 - 3 - 4 176 130
          AK010522.1 - 4 - 5 529 130
          AK012096.1 - 4 - 5 495 130
          AK081867.1 - 4 - 5 539 130
          AK219066.1 - 3 - 4 181 130
          BC020043.1 - 4 - 5 496 4013548 130

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002926.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Yeats4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          chromatin modification
          regulation of growth
          histone H4 acetylation
          histone H2A acetylation
          protein binding
          protein C-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480105 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480110 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480106 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480109 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112546 AK012096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112546 AK081867.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112546 AK219066.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112546 BC020043.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112546 NM_026570.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 900515 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 234514 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 458291 AK017243.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 883816 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 804617 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 80589 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126205 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112546 AK012096.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112546 AK081867.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112546 AK219066.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112546 BC020043.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112546 NM_026570.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342227 AK012096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342227 AK188062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342227 NM_026570.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27480109 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126205 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02228602 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07206479 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342227 AK012096.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342227 AK188062.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342227 NM_026570.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112546 AK012096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112546 AK081867.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112546 AK219066.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112546 BC020043.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112546 NM_026570.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126205 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08275575 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08275576 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480105 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480106 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480109 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27480110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27480146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08612921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08829261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08481317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08457055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08815058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480027 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08275570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08274321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08910294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480135 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08457058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08555334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08738547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08531005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08612925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08612924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08531009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08350956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08278661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08275575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08531014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08278659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27480091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08428757 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372630 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372631 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372636 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372635 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372634 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372632 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372637 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10372638 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423105_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10372629 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423105_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423105_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64050_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64050_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000022114.mm.1 NM_026570.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000022114.mm.1 NM_026570.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000022114.mm.1 TC1000002926.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 169882_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171096_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171096_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169003_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166169_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166169_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169003_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169882_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423105_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423105_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 675985 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3130242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003130242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1248722 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248722 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37470.5.1_23-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3130242 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37470.5.1_23-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3130242 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3002284 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3002281 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3002281 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3002284 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl37470.5.1_23-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline