Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00525728_s1
          See other OLFR1366 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1366
          Gene Name:
          olfactory receptor 1366
          Gene Aliases:
          MOR130-2
          Chromosome Location:
          Chr.13: 21536974 - 21538027 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00525728_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1366
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146283.2 NP_666395.2 1 925 113
          GenBank mRNA BC138101.1 - 1 923 8861120 113
          BC138102.1 - 1 925 8861121 113

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1366

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086639 BC138102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086639 BC138101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086639 NM_146283.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146686 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086639 BC138102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086639 BC138101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086639 NM_146283.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P374376 BC138102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P374376 BC138101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P374376 NM_146283.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873462 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28873463 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146686 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P374376 BC138102.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P374376 BC138101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P374376 NM_146283.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132627 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146686 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869149 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869142 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869151 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869131 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869148 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869137 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10869150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28873379 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10869150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873455 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11037103 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10934293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873462 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873467 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28873459 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408057 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10408056 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 776725 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3060438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003060438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2629280 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2629280 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl11536.1.1_252-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3060438 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl11536.1.1_252-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3060438 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2629280 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2629280 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl11536.1.1_252-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0