Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00525809_s1
          See other OLFR1324 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1324
          Gene Name:
          olfactory receptor 1324
          Gene Aliases:
          MOR128-2
          Chromosome Location:
          Chr.X: 50425496 - 50426494 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00525809_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1324
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146292.1 NP_666404.1 1 458 75
          GenBank mRNA BC119382.1 - 1 546 8734131 75
          BC120627.1 - 1 546 40129550 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00002182.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1324

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958359 BC119382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958359 BC120627.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958359 NM_146292.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120369 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958359 BC119382.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958359 BC120627.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958359 NM_146292.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469777 BC119382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469777 BC120627.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469777 NM_146292.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371696 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32371717 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120369 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469777 BC119382.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469777 BC120627.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469777 NM_146292.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123407 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120369 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14566810 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14566814 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14566808 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14566815 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14566818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32371726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14976320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14976323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14900056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15069761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15104565 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14562080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14655691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14744782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15096565 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371709 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14566806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15104567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15104563 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371759 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371735 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32371734 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604504 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10604503 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013865.mm.1 TC0X00002182.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013864.mm.1 NM_146292.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013864.mm.1 NM_146292.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013864.mm.1 TC0X00002182.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013863.mm.1 TC0X00002182.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 505027 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103990193 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3710167 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103990193 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3710167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003710167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256784 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239031 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256784 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129700-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl7151.1.1_240-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103990193 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3710167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl7151.1.1_240-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3710167 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103990193 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1256784 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1256784 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1239031 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0