Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526312_s1
          See other OLFR692 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr692
          Gene Name:
          olfactory receptor 692
          Gene Aliases:
          MOR36-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 105368328 - 105369317 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526312_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr692
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146355.1 NP_666467.1 1 47 72
          GenBank mRNA BC119096.1 - 1 145 8733845 72
          BC120788.1 - 1 145 40129711 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001548.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr692

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070481 NM_146355.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070481 BC119096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070481 BC120788.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109538 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070481 NM_146355.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070481 BC119096.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070481 BC120788.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469203 NM_146355.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469203 BC119096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469203 BC120788.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P109538 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469203 NM_146355.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469203 BC119096.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469203 BC120788.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127862 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P109538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06130507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06490949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06593880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06549162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391909 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555920 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555919 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012944.mm.1 TC0700001548.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012945.mm.1 TC0700001548.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012945.mm.1 NM_146355.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012945.mm.1 NM_146355.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 779948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6660204 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6660204 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006660204 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2607075 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2607075 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00258352.1_314-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6660204 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00258352.1_314-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6660204 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2607075 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2607075 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0