Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526423_s1
          See other OLFR1093 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1093
          Gene Name:
          olfactory receptor 1093
          Gene Aliases:
          MOR179-6
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86782546 - 86786785 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526423_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1093
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146366.1 NP_666478.1 1 648 89
          GenBank mRNA BC138167.1 - 1 735 8861186 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001273.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1093

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976769 NM_146366.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976769 BC138167.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018244 NM_146366.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018244 BC138167.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160136 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976769 NM_146366.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976769 BC138167.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018244 NM_146366.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018244 BC138167.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178705 NM_146366.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178705 BC138167.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403603 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21403598 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160136 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178705 NM_146366.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178705 BC138167.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124262 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160136 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02206182 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02068604 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02068607 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01925273 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01530095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403603 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403654 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403613 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403584 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403568 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02267978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403603 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403605 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403644 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01872260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403596 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02068611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403638 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01249142 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01557531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403640 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403586 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403574 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01310565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01844724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403645 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403598 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403607 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473508 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473507 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010006.mm.1 NM_146366.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010006.mm.1 NM_146366.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010006.mm.1 TC0200001273.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010005.mm.1 TC0200001273.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010007.mm.1 TC0200001273.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 636968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2470402 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470402 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470402 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2695437 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2695437 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4925.1.1_47-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470402 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4925.1.1_47-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470402 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2695437 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2695437 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ptcs5:80/100.66.79.248:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0