Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526788_s1
          See other OLFR1006 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1006
          Gene Name:
          olfactory receptor 1006
          Gene Aliases:
          MOR213-4
          Chromosome Location:
          Chr.2: 85674211 - 85678741 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526788_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1006
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146570.2 NP_666781.2 2 178 134
          GenBank mRNA DR065595.1 - 205 134

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003903.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1006

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2127809 NM_146570.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 646595 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 410218 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 16453 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167075 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2127809 NM_146570.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21398938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21398939 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167075 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128304 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129028 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140877 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167075 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02093970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21398933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01528342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01788769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01956694 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21398930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01956681 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484540 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484544 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484543 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484539 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033715.mm.1 NM_146570.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033715.mm.1 NM_146570.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033715.mm.1 TC0200003903.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033713.mm.1 NM_146570.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033713.mm.1 NM_146570.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033713.mm.1 TC0200003903.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 827462 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3850110 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3850110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003850110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232711 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232711 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4354.1.1_53-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3850110 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4354.1.1_53-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3850110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232711 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232711 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl4354.1.1_53-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline