Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527272_s1
          See other OLFR433 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr433
          Gene Name:
          olfactory receptor 433
          Gene Aliases:
          MOR123-1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 174041933 - 174042936 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527272_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr433
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146717.2 NP_666928.2 1 680 87
          GenBank mRNA AK154347.1 - 1496 87
          BC119238.1 - 1 680 8733987 87

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr433

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 643375 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 749783 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153235 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20840526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20840527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20840531 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153235 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P194503 AK154347.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P194503 BC119238.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P194503 NM_146717.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100907 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20840570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840520 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00307845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01026027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20840525 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10351885 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10351884 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 862901 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1780292 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1780292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001780292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241382 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241382 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl17188.2.75_113-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1780292 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl17188.2.75_113-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1780292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2862009 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2862009 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241382 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline