Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528120_s1
          See other OLFR1156 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1156
          Gene Name:
          olfactory receptor 1156
          Gene Aliases:
          MOR174-3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87949190 - 87950265 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528120_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1156
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146817.2 NP_667028.2 1 97 100
          GenBank mRNA BC116852.1 - 1 97 40126171 100
          BC116854.1 - 1 97 40126173 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003999.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1156

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139266 BC116854.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139266 NM_146817.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139266 BC116852.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 887511 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161387 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139266 BC116854.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139266 NM_146817.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139266 BC116852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P507429 NM_146817.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161387 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507429 NM_146817.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121570 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01806840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02003064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407939 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02231614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407924 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484703 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484702 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484701 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033900.mm.1 NM_146817.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033900.mm.1 NM_146817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033900.mm.1 TC0200003999.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033901.mm.1 NM_146817.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033901.mm.1 NM_146817.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033901.mm.1 TC0200003999.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 376550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1690592 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001690592 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2738305 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2738305 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4307.1.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1690592 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4307.1.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1690592 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2738305 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2738305 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0