Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528491_s1
          See other OLFR770 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr770
          Gene Name:
          olfactory receptor 770
          Gene Aliases:
          MOR114-5
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129132831 - 129138794 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528491_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr770
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146863.1 NP_667074.1 1 542 107

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr770

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996186 NM_146863.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103758 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P151785 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124307 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996186 NM_146863.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P115800 NM_146863.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27544835 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P151785 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103758 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124307 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P115800 NM_146863.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102975 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P151785 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124307 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103758 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08522932 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08522935 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08649298 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08522927 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08522929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27544831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08522942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08825901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08825911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08485538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08825899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08532230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27544868 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373617 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10373616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 486656 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3830014 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3830014 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003830014 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2636595 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2636595 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37336.1.343_29-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3830014 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37336.1.343_29-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3830014 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2636595 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2636595 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0