Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529848_s1
          See other OLFR679 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr679
          Gene Name:
          olfactory receptor 679
          Gene Aliases:
          MOR40-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 105085718 - 105086665 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529848_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr679
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147044.1 NP_667255.1 1 630 107
          GenBank mRNA BC127993.1 - 1 634 40135720 107

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P338698 NM_147044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P338698 BC127993.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338698 NM_147044.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338698 BC127993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132664 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390691 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06190754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390733 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390740 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390673 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555912 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555909 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555911 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 618114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5360053 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5360053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005360053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1234776 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1234776 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0259046.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5360053 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0259046.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5360053 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1234776 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1234776 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline