Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00619547_m1
          See other ZFP599 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp599
          Gene Name:
          zinc finger protein 599
          Gene Aliases:
          6720416P20
          Chromosome Location:
          Chr.9: 22247430 - 22259895 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00619547_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp599
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181419.3 NP_852084.2 3 - 4 359 68
          GenBank mRNA AK032725.1 - 3 - 4 314 68
          BC050092.1 - 3 - 4 359 30019042 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001903.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp599

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351026 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351025 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351028 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351027 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2130032 BC050092.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2130032 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2130032 AK032725.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2130034 BC050092.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2130034 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2130034 AK032725.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2093679 BC050092.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2093679 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 805696 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 344624 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 100571 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424071 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 385077 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 316863 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 673460 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 137353 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 140548 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 95346 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143019 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135942 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2130032 BC050092.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2130032 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2130032 AK032725.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2130034 BC050092.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2130034 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2130034 AK032725.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2093679 BC050092.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2093679 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26351053 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135942 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143019 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P418859 BC050092.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P418859 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P418859 AK032725.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495699 BC050092.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495699 NM_181419.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143019 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135942 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07601129 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07601134 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07789372 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351027 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351025 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351026 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26351028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26350948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26351004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07988942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07549651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08038723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07471697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351027 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26350999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08145664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26351039 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591758 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591761 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591759 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591756 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591757 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591762 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591755 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591760 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443688_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591754 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459538_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443688_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459538_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443688_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 235048_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 235048_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016045.mm.1 NM_181419.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016045.mm.1 NM_181419.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016045.mm.1 TC0900001903.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016048.mm.1 NM_181419.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016048.mm.1 NM_181419.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016048.mm.1 TC0900001903.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016047.mm.1 NM_181419.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016047.mm.1 NM_181419.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016047.mm.1 TC0900001903.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016044.mm.1 NM_181419.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016044.mm.1 NM_181419.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016044.mm.1 TC0900001903.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016046.mm.1 NM_181419.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016046.mm.1 NM_181419.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900016046.mm.1 TC0900001903.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1443688_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443688_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443688_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443688_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 496310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2690064 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002690064 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2694022 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2694022 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36115.5_381-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2690064 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36115.5_381-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2690064 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2694022 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2694022 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline