Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00622077_m1
          See other B430306N03RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          B430306N03Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA B430306N03 gene
          Gene Aliases:
          Treml6
          Chromosome Location:
          Chr.17: 48315268 - 48326511 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00622077_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: B430306N03Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177083.4 NP_796057.1 2 - 3 636 104
          GenBank mRNA AK036709.1 - 2 - 3 637 104
          AK046672.1 - 637 104
          AK133242.1 - 2 - 3 1497 104
          AK155881.1 - 2 - 3 652 104
          AK170621.1 - 2 - 3 658 104
          AK171587.1 - 2 - 3 637 104
          AK171603.1 - 2 - 3 635 104
          AK171605.1 - 2 - 3 652 104
          AY522648.1 - 2 - 3 637 104
          DQ087179.1 - 2 - 3 389 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000936.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene B430306N03Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 AY522648.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 AK046672.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 NM_177083.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 AK036709.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 AY522648.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 AK046672.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 NM_177083.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P233811 AK036709.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110758 AY522648.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110758 AK171605.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110758 AK170621.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110758 AK171587.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110758 AK133242.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 344183 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 703073 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 880976 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 733596 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 216929 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 850275 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 32047 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153586 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173287 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108204 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 AY522648.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 AK046672.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 NM_177083.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 AK036709.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 AY522648.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 AK046672.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 NM_177083.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P233811 AK036709.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110758 AY522648.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110758 AK171605.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110758 AK170621.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110758 AK171587.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110758 AK133242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31216840 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03327858 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153586 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173287 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108204 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 AY522648.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 AK046672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 NM_177083.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 AK036709.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 AY522648.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 AK046672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 NM_177083.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P233811 AK036709.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173287 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108204 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31216755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216837 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13314165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216849 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13587238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31216853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13429381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13327623 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445775 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445777 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445778 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437514_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10445774 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437514_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437514_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 320148_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 320148_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009024.mm.1 NM_177083.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009024.mm.1 NM_177083.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009024.mm.1 TC1700000936.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009021.mm.1 NM_177083.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009021.mm.1 NM_177083.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009021.mm.1 TC1700000936.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009025.mm.1 NM_177083.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009025.mm.1 NM_177083.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009025.mm.1 TC1700000936.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009028.mm.1 NM_177083.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009028.mm.1 NM_177083.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700009028.mm.1 TC1700000936.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1437514_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437514_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437514_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437514_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 348993 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6900368 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006900368 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2733567 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2733567 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50637.7.1_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6900368 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50637.7.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6900368 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2733567 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2733567 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline