Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00623742_m1
          See other LINGO4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lingo4
          Gene Name:
          leucine rich repeat and Ig domain containing 4
          Gene Aliases:
          A530050P17Rik, LERN4, Lrrn6d
          Chromosome Location:
          Chr.3: 94399219 - 94404501 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00623742_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lingo4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177250.2 NP_796224.1 1 - 2 262 82
          GenBank mRNA AK040952.1 - 1 - 2 262 82
          BC117866.1 - 1 - 2 172 40095465 82
          BC117867.1 - 1 - 2 172 40095468 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000865.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lingo4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of synapse assembly
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173692 NM_177250.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173692 AK040952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173692 NM_177250.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173692 AK040952.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 40416 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 400060 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 77453 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3300 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 142089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101118 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173692 NM_177250.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173692 AK040952.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173692 NM_177250.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173692 AK040952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22338866 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00701095 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101118 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173692 NM_177250.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173692 AK040952.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173692 NM_177250.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173692 AK040952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107627 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101118 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02538801 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02919830 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02538798 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02369265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22338873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02461187 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02369303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02461180 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02369298 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22338819 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10494040 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10494041 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10494042 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10494039 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006610.mm.1 NM_177250.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006610.mm.1 NM_177250.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006610.mm.1 TC0300000865.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006612.mm.1 NM_177250.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006612.mm.1 NM_177250.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006612.mm.1 TC0300000865.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006611.mm.1 NM_177250.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006611.mm.1 NM_177250.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006611.mm.1 TC0300000865.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006609.mm.1 NM_177250.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006609.mm.1 NM_177250.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300006609.mm.1 TC0300000865.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 543510 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101690075 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3830647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003830647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1219543 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219543 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1245600 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0320747.2_116-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101690075 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3830647 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0320747.2_116-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3830647 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101690075 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1219543 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1219543 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1245600 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline