Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00626887_m1
          See other ARRDC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arrdc3
          Gene Name:
          arrestin domain containing 3
          Gene Aliases:
          AI450344, mKIAA1376
          Chromosome Location:
          Chr.13: 80883338 - 80896042 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00626887_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arrdc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001042591.1 NP_001036056.1 2 - 3 589 127
          GenBank mRNA AK084951.1 - 2 - 3 600 127
          AK088288.1 - 2 - 3 604 127
          AK122499.1 - 2 - 3 576 127
          BC044762.1 - 2 - 3 587 127
          BC054844.1 - 2 - 3 589 6493441 127
          BC098474.1 - 2 - 3 583 30094818 127
          DQ861994.1 - 2 - 3 334 127

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300000958.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          temperature homeostasis
          negative regulation of heat generation
          skin development
          negative regulation of multicellular organismal metabolic process
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          fat pad development
          positive regulation of adrenergic receptor signaling pathway
          negative regulation of locomotion involved in locomotory behavior
          beta-3 adrenergic receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173201 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173197 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173198 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173199 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 640387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 498474 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 365810 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 781241 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 82322 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 125911 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 10133 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 19197 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC023838.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC031125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC044762.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 BC054844.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P164136 AK122499.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173198 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173201 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173199 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29173197 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406413 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406411 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406409 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406408 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406415 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406410 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406412 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454617_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10406407 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454617_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454617_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 105171_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 105171_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300006179.mm.1 NM_001042591.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300006179.mm.1 NM_001042591.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300006179.mm.1 TC1300000958.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454617_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454617_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459253_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459253_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454617_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454617_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 864394 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4610390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244039 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244039 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2666279 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline