Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654571_s1
          See other OLFR1294 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1294
          Gene Name:
          olfactory receptor 1294
          Gene Aliases:
          MOR248-7
          Chromosome Location:
          Chr.2: 111537349 - 111540150 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654571_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1294
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146885.1 NP_667096.1 1 740 102
          GenBank mRNA BC127976.1 - 1 744 40135176 102

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1294

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048803 NM_146885.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048803 BC127976.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2023992 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048803 NM_146885.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048803 BC127976.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2023992 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325789 NM_146885.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325789 BC127976.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325789 NM_146885.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325789 BC127976.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01533960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01930480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01433253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02164446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01930472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01533959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525830 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10485778 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10485777 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 667907 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5720066 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5720066 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005720066 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1222996 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222996 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4191.1.1_161-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5720066 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4191.1.1_161-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5720066 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2757115 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2757115 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline