Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00655824_m1
          See other CYP3A16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp3a16
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 16
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 145436309 - 145469737 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00655824_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp3a16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007820.2 NP_031846.2 7 - 8 749 131
          GenBank mRNA BC113143.1 - 7 - 8 714 40047455 131
          D26137.1 - 7 - 8 720 131

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003596.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp3a16

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oxidation-reduction process
          demethylation
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          heme binding
          demethylase activity
          metal ion binding
          testosterone 6-beta-hydroxylase activity
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 567594 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 82296 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 165161 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 756601 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 947145 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 540200 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 530951 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 777869 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 583140 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 804357 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 149440 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 164788 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 50735 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116987 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24165708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24165714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24165693 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116987 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01244244 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05779705 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482051 D26137.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482051 NM_007820.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482051 BC113143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136682 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116987 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05779705 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P01244244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24165726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04444796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24165706 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535661 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535660 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535662 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535665 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535693 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535695 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535668 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535692 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535667 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535666 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535680 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535664 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535678 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535663 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535677 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421741_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535659 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421741_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421741_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13114_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13114_PM_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa15040_f_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa15040_i_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa15040_r_i_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032980.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032980.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032980.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032987.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032987.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032987.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032975.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032975.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032975.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032979.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032979.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032979.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032976.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032976.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032976.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032977.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032977.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032977.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032981.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032981.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032981.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032986.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032986.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032986.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032982.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032982.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032982.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032984.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032984.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032984.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032985.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032985.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032985.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032988.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032988.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032988.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032978.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032978.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032978.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032983.mm.1 TC0500003596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032983.mm.1 NM_007820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032983.mm.1 NM_007820.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1421741_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421741_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101638_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101638_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101639_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101639_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421741_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421741_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421741_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421741_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 764509 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1190403 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1190403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001190403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2703479 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2703479 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25781.13.1_128-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1190403 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25781.13.1_128-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1190403 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2703479 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2703479 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline