Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00661379_m1
          See other ATP13A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp13a2
          Gene Name:
          ATPase type 13A2
          Gene Aliases:
          1110012E06Rik, AA589443
          Chromosome Location:
          Chr.4: 140986865 - 141007701 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00661379_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp13a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001164366.1 NP_001157838.1 13 - 14 1487 122
          NM_029097.2 NP_083373.2 13 - 14 1487 122
          GenBank mRNA AK152421.1 - 8 - 9 122
          AK156104.1 - 13 - 14 122
          AK171305.1 - 13 - 14 122
          AK171554.1 - 12 - 13 1740 122
          BC023746.1 - 13 - 14 5353766 122
          BC042661.1 - 13 - 14 4192094 122

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001773.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Ion Channel Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp13a2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cation transport
          nucleotide binding
          ATP binding
          hydrolase activity
          ATPase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014656.mm.1 NM_001164366.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014656.mm.1 NM_001164366.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014656.mm.1 NM_029097.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014656.mm.1 NM_029097.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014656.mm.1 TC0400001773.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014655.mm.1 NM_001164366.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014655.mm.1 NM_001164366.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014655.mm.1 NM_029097.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014655.mm.1 NM_029097.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014655.mm.1 TC0400001773.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014654.mm.1 NM_001164366.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014654.mm.1 NM_001164366.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014654.mm.1 NM_029097.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014654.mm.1 NM_029097.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400014654.mm.1 TC0400001773.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline