Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00725711_s1
          See other GSTM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gstm2
          Gene Name:
          glutathione S-transferase, mu 2
          Gene Aliases:
          Gstb-2, Gstb2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 107981702 - 107986436 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00725711_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gstm2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008183.3 NP_032209.1 8 902 68
          GenBank mRNA AK002845.1 - 8 919 68
          BC019426.1 - 8 871 68
          BC037068.1 - 8 926 4990201 68

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gstm2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutathione metabolic process
          metabolic process
          nitrobenzene metabolic process
          xenobiotic catabolic process
          cellular detoxification of nitrogen compound
          glutathione transferase activity
          transferase activity
          enzyme binding
          protein homodimerization activity
          glutathione binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2134004 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966438 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966438 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966438 J04696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966438 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 704864 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 111200 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 287651 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 693967 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132267 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966438 BC019426.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966438 BC037068.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966438 J04696.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966438 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2134004 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22409946 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132267 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 BC019426.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 BC037068.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 J04696.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284486 NM_008183.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138251 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105070 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132267 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03032884 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02407514 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03032881 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02407487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22409903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02499220 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02407485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02407486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02501706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02637089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02407507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22409895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02501705 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501228 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501225 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501224 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501227 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501226 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416411_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10501222 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416411_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416411_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14863_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14863_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021303.mm.1 NM_008183.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021303.mm.1 NM_008183.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021303.mm.1 TC0300002724.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021304.mm.1 NM_008183.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021304.mm.1 NM_008183.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021304.mm.1 TC0300002724.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416411_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416411_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93009_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161357_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93009_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161357_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170161_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170161_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416411_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416411_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416411_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416411_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 900266 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4730341 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3190035 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104920451 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4730341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004730341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2624854 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2703921 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2624854 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2703921 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222788 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl014863.1_325-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_31982315-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0014863.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4730341 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190035 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104920451 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl014863.1_325-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0014863.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190035 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104920451 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4730341 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1251449 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2862470 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2624854 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1251449 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2862470 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2624854 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl014863.1_325-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline