Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00726565_s1
          See other LY6A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ly6a
          Gene Name:
          lymphocyte antigen 6 complex, locus A
          Gene Aliases:
          Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
          Chromosome Location:
          Chr.15: 74994877 - 74998031 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00726565_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ly6a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001271416.1 NP_001258345.1 935 92
          NM_001271417.1 NP_001258346.1 920 92
          NM_001271418.1 NP_001258347.1 899 92
          NM_001271419.1 NP_001258348.1 889 92
          NM_001271446.1 NP_001258375.1 915 92
          NM_010738.3 NP_034868.1 904 92
          GenBank mRNA BC002070.1 - 3 761 3486025 92
          M18184.1 - 3 734 92
          X04653.1 - 810 92

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ly6a

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 X04653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 NM_010738.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 AK076200.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 BC002070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 J03636.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 X04653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 NM_010738.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 AK076200.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 BC002070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265495 J03636.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790283 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 969736 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 X04653.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 NM_010738.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 AK076200.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 BC002070.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 J03636.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 X04653.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 NM_010738.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 AK076200.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 BC002070.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265495 J03636.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30340669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30340705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30340713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30340671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30340670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30340677 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03071910 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08418847 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08418817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08418845 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08418794 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 X04653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 NM_010738.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 AK076200.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 BC002070.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 J03636.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 X04653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 NM_010738.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 AK076200.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 BC002070.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265495 J03636.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131950 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08418817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08418794 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08418845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30340669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11860144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340658 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12430911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12103472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30340717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11938188 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429569 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429574 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429577 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429565 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429572 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429567 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417185_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429568 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429564 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429573 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417185_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417185_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 110454_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 110454_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417185_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417185_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93078_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93078_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417185_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417185_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417185_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417185_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 592365 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6110605 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255416 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255416 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47072.5_281-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47072.5_281-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1255416 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1255416 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl47072.5_281-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline