Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00726979_s1
          See other TNP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnp2
          Gene Name:
          transition protein 2
          Gene Aliases:
          TP2, Tp-2
          Chromosome Location:
          Chr.16: 10787935 - 10788655 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00726979_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tnp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013694.4 NP_038722.3 1 242 54
          GenBank mRNA AK005689.1 - 1 247 54
          BC092529.1 - 1 242 6773112 54
          J03494.1 - 1 217 54

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tnp2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          spermatogenesis
          binding of sperm to zona pellucida
          acrosome reaction
          penetration of zona pellucida
          cell differentiation
          sperm motility
          DNA binding
          zinc ion binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976913 NM_013694.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976913 AK005689.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976913 BC092529.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976913 J03494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P157228 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976913 NM_013694.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976913 AK005689.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976913 BC092529.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976913 J03494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321449 NM_013694.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321449 AK005689.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321449 BC092529.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321449 J03494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544489 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544498 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P157228 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321449 NM_013694.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321449 AK005689.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321449 BC092529.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321449 J03494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101190 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P157228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544506 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544489 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544486 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544484 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544498 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544494 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544496 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544500 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437675 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437674 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422419_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10437673 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422419_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422419_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 21959_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 21959_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009550.mm.1 NM_013694.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009550.mm.1 NM_013694.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009550.mm.1 TC1600001199.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009551.mm.1 NM_013694.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009551.mm.1 NM_013694.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009551.mm.1 TC1600001199.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422419_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422419_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101534_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101534_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422419_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422419_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422419_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422419_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 762589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470022 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470022 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1224330 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224330 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl48767.2.1_24-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470022 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl48767.2.1_24-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470022 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1224330 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1224330 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline