Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729586_s1
          See other OLFR137 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr137
          Gene Name:
          olfactory receptor 137
          Gene Aliases:
          MOR256-18
          Chromosome Location:
          Chr.17: 38304521 - 38305459 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729586_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr137
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146488.1 NP_666699.1 1 893 77
          GenBank mRNA BC148231.1 - 1 897 40142242 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr137

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106775 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P449090 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P449090 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171573 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31171584 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106775 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449090 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P449090 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393515 NM_146488.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393515 BC148231.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100423 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106775 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476559 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13240459 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13165216 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13240469 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13240452 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13476575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31171579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13476559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13476562 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13380689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171593 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171583 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171615 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171557 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171619 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13219762 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171584 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13126127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171546 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171596 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171587 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171608 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171576 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171562 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171603 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13222878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171601 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31171585 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 504462 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 630035 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241505 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241505 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl49920.1.121_132-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630035 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl49920.1.121_132-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630035 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1241505 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241505 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline