Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730593_s1
          See other OLFR825 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr825
          Gene Name:
          olfactory receptor 825
          Gene Aliases:
          MOR210-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 130162362 - 130163324 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730593_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr825
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146677.1 NP_666888.1 1 855 129
          GenBank mRNA BC119054.1 - 1 953 8733803 129
          BC119056.1 - 1 953 8733805 129

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr825

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112797 NM_146677.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112797 BC119054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112797 BC119056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129497 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112797 NM_146677.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112797 BC119054.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112797 BC119056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P200365 NM_146677.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P200365 BC119054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P200365 BC119056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548603 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548549 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P129497 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P200365 NM_146677.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P200365 BC119054.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P200365 BC119056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113816 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112797 NM_146677.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112797 BC119054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112797 BC119056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P129497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08713981 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08713966 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08713982 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08713967 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08713986 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08713970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08963529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08713974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08901881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08218156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548603 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08433707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08292287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548607 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373675 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373674 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373673 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10373672 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023986.mm.1 TC1000003204.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 902397 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3190184 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2755414 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2755414 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl5153.1.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190184 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl5153.1.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190184 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2755414 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2755414 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0