Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00732558_s1
          See other OLFR1153 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1153
          Gene Name:
          olfactory receptor 1153
          Gene Aliases:
          MOR177-7
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87896177 - 87897133 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00732558_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1153
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146640.2 NP_666851.2 1 533 121

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1153

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2113006 NM_146640.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2170871 NM_146640.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179251 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2113006 NM_146640.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2170871 NM_146640.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P361391 NM_146640.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407733 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21407711 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179251 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P361391 NM_146640.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123145 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179251 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01406904 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01588328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01531243 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01406906 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01588311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21407799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407719 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01505418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01588332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21407752 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473579 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473578 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2350095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002350095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238624 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238624 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20666.1.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2350095 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20666.1.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2350095 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1238624 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238624 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline