Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00775049_g1
          See other H2-M10.5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          H2-M10.5
          Gene Name:
          histocompatibility 2, M region locus 10.5
          Gene Aliases:
          6.9H
          Chromosome Location:
          Chr.17: 36772910 - 36776235 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00775049_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: H2-M10.5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177637.3 NP_808305.2 3 - 4 613 149
          GenBank mRNA AF539601.1 - 3 - 4 613 149
          AY211082.1 - 3 - 4 622 149

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene H2-M10.5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          receptor binding
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 113740 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P117805 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P282374 NM_177637.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P282374 AF539601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P282374 AY211082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31165479 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P117805 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P282374 NM_177637.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P282374 AF539601.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P282374 AY211082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108496 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137198 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P117805 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13289983 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13289999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31165536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13500433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165486 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165525 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165498 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165507 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13328267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13289991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165500 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13184990 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165503 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165502 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31165522 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445026 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445024 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445025 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445023 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10445022 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007486.mm.1 NM_177637.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007486.mm.1 NM_177637.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007486.mm.1 TC1700000743.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007483.mm.1 NM_177637.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007483.mm.1 NM_177637.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007483.mm.1 TC1700000743.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007488.mm.1 NM_177637.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007488.mm.1 NM_177637.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007488.mm.1 TC1700000743.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007487.mm.1 NM_177637.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007487.mm.1 NM_177637.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007487.mm.1 TC1700000743.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007485.mm.1 NM_177637.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007485.mm.1 NM_177637.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007485.mm.1 TC1700000743.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007484.mm.1 NM_177637.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007484.mm.1 NM_177637.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007484.mm.1 TC1700000743.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 870180 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 870180 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000870180 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2637304 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2637304 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50748.3.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 870180 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50748.3.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 870180 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2637303 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2637303 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline