Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00783883_s1
          See other OLFR32 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr32
          Gene Name:
          olfactory receptor 32
          Gene Aliases:
          MOR227-7P, MOR227-9_p, MTPCR05
          Chromosome Location:
          Chr.2: 90138081 - 90268639 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00783883_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr32
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010980.2 NP_035110.1 5 719 101
          GenBank mRNA BC119404.1 - 1 494 8734153 101
          BC120653.1 - 1 494 40129576 101
          X89678.1 - 1 71 101

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr32

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2094771 BC120653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2094771 NM_010980.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2094771 BC119404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065494 NM_010980.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P113248 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065494 NM_010980.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2094771 BC120653.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2094771 NM_010980.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2094771 BC119404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267465 X89678.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267465 BC120653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267465 NM_010980.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267465 BC119404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P113248 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267465 X89678.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267465 BC120653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267465 NM_010980.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267465 BC119404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122562 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106112 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P113248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21415991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21416013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416002 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416024 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01672583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416038 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01672578 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21415984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21416005 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484871 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484870 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484869 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 339839 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2810450 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002810450 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1214661 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214661 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19021.1.565_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2810450 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19021.1.565_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2810450 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1214661 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214661 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline