Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00805325_m1
          See other TMC4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmc4
          Gene Name:
          transmembrane channel-like gene family 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 3665754 - 3677553 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00805325_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmc4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181820.2 NP_861541.2 1 - 2 135 59
          GenBank mRNA AY236493.1 - 1 - 2 98 59
          AY263162.1 - 1 - 2 106 59
          BC040466.1 - 1 - 2 47 59
          BC106105.1 - 1 - 2 106 59
          CB600173.1 - 1 - 2 147 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002134.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmc4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          ion transport
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2071286 CN719678.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2071286 BC022758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2071286 BC040466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2071286 AK050105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2071286 AY263162.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 49561 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 144621 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422136 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 223550 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 507228 AK047341.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 959485 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 414558 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 160718 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149360 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2071286 CN719678.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2071286 BC022758.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2071286 BC040466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2071286 AK050105.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2071286 AY263162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24946757 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06112543 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149360 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06112566 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P219415 BC040466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P219415 BC055939.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P219415 BC106105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P219415 AK050105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P219415 AY263162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416408 CN719678.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416408 BC022758.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416408 BC040466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416408 AY236493.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416408 AK050105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137361 CN719678.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137361 BC022758.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137361 BC040466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137361 AY236493.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137361 AK050105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24946675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24946762 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559424 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559431 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559434 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559427 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559426 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559423 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559422 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559433 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559432 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559435 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559430 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559421 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559425 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427178_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10559420 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427178_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427178_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 353499_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 353499_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019253.mm.1 TC0700002134.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019253.mm.1 NM_181820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019253.mm.1 NM_181820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019259.mm.1 TC0700002134.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019259.mm.1 NM_181820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019259.mm.1 NM_181820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019255.mm.1 TC0700002134.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019255.mm.1 NM_181820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019255.mm.1 NM_181820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019257.mm.1 TC0700002134.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019257.mm.1 NM_181820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019257.mm.1 NM_181820.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1427178_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427178_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427178_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427178_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427178_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427178_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 333908 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3800603 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3800603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003800603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2435822 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2435822 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0353499.4_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3800603 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0353499.4_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3800603 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2435822 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2435822 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0