Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00805642_g1
          See other TSSK5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tssk5
          Gene Name:
          testis-specific serine kinase 5
          Gene Aliases:
          1700091F14Rik
          Chromosome Location:
          Chr.15: 76371958 - 76375191 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00805642_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tssk5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183099.2 NP_898922.2 7 - 8 1211 81
          GenBank mRNA AK007032.1 - 7 - 8 1212 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001774.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protein Kinase 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tssk5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          multicellular organism development
          spermatogenesis
          phosphorylation
          cell differentiation
          intracellular signal transduction
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347942 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347939 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347946 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347945 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347940 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347943 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347944 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347947 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347938 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107247 NM_183099.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107247 AK007032.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 698585 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 14063 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153433 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107247 NM_183099.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107247 AK007032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30347916 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153433 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162313 NM_183099.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162313 AK007032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117472 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153433 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12163693 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347945 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347947 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347943 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347942 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347938 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347946 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347940 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347939 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30347944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30347965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11979319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11922579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12163682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12163686 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11887661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12253537 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12163666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11919004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12163695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347936 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11922577 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12253536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30347960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12385323 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429906 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429903 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429904 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429899 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429907 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432045_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429898 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432045_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432045_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73542_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73542_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013605.mm.1 NM_183099.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013605.mm.1 NM_183099.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013605.mm.1 TC1500001774.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432045_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432045_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432045_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432045_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 756584 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1580138 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1580138 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001580138 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2656489 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2656489 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl073542.3_35-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1580138 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl073542.3_35-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1580138 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2656489 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2656489 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline