Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00810180_s1
          See other WBP5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wbp5
          Gene Name:
          WW domain binding protein 5
          Gene Aliases:
          AL024233
          Chromosome Location:
          Chr.X: 136245080 - 136247139 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00810180_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wbp5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011712.2 NP_035842.1 3 291 143
          GenBank mRNA AK002214.1 - 3 245 143
          AK017717.1 - 3 252 143
          AY459189.1 - 3 290 143
          BC007478.1 - 3 188 3490650 143
          BC020289.1 - 3 216 143
          BU511227.1 - 3 322 143
          U92454.1 - 1 186 143

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wbp5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          WW domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061909 NM_011712.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116754 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061909 NM_011712.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139848 BU511227.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139848 U92454.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139848 NM_011712.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139848 AK002214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P139848 AK017717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32680232 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116754 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139848 BU511227.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139848 U92454.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139848 NM_011712.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139848 AK002214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P139848 AK017717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138731 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116754 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15206394 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15206402 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15206398 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15206419 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15206415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32680197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14702274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14877591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15206411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15206393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15205857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15205859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14877590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14629904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14849571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14958282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15122629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14525485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14592145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15045673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14851708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32680264 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10601855 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10601856 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451230_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10601854 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451230_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451230_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22381_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22381_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008322.mm.1 NM_011712.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008322.mm.1 NM_011712.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008322.mm.1 TC0X00001322.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008321.mm.1 NM_011712.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008321.mm.1 NM_011712.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008321.mm.1 TC0X00001322.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008324.mm.1 NM_011712.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008324.mm.1 NM_011712.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008324.mm.1 TC0X00001322.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008325.mm.1 NM_011712.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008325.mm.1 NM_011712.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008325.mm.1 TC0X00001322.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008326.mm.1 NM_011712.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008326.mm.1 NM_011712.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00008326.mm.1 TC0X00001322.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451230_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451230_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100523_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100522_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100523_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100522_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451230_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451230_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451230_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451230_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 591647 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7050563 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007050563 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2429023 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2429023 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl022381.3_136-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7050563 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl022381.3_136-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7050563 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2429025 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2429025 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl022381.3_136-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline