Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00834006_g1
          See other KLK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klk1
          Gene Name:
          kallikrein 1
          Gene Aliases:
          0610007D04Rik, Kal, Klk1b6, Klk6, mGk-6
          Chromosome Location:
          Chr.7: 44225437 - 44229617 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00834006_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klk1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010639.7 NP_034769.4 3 - 4 535 203
          GenBank mRNA AK002278.1 - 3 - 4 536 203
          BC010754.1 - 3 - 4 509 4240906 203
          BC027736.1 - 3 - 4 513 4922971 203
          BC037125.1 - 284 203
          BC053697.1 - 3 - 4 513 6529043 203
          D10464.1 - 3 - 4 522 203

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klk1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease serine protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366859 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 923064 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 8202 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149441 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086204 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25086177 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149441 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 BC053697.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 D10464.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 BC037125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 NM_010639.7 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P245414 AK002278.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P389929 X01389.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P389929 NM_008693.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P389929 BC132657.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P389929 BC132659.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149441 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06439051 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06114842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25086274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05966452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05902141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06131949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06064625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06156761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06305323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06216473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06156766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06525878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06114842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06439041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25086204 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552550 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552549 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552548 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552552 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552551 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448107_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415837_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455977_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552546 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448107_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415837_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448107_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415837_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16612_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16612_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448107_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455977_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448107_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415837_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415837_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455977_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94716_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100061_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100061_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94716_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100060_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100060_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161637_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161637_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455977_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455977_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415837_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448107_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448107_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415837_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415837_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415837_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448107_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448107_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4010706 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104730373 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104730373 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010706 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010706 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760199 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760199 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1242676 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_32129292-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl016612.5_71-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010706 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104730373 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl016612.5_71-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010706 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104730373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2760199 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2760199 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline