Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837109_s1
          See other OLFR530 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr530
          Gene Name:
          olfactory receptor 530
          Gene Aliases:
          MOR252-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140372685 - 140373608 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837109_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr530
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146519.1 NP_666730.1 1 44 208
          GenBank mRNA BC138081.1 - 1 102 8861100 208
          BC138082.1 - 1 102 8861101 208

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr530

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583525 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297369 NM_146519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297369 BC138081.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297369 BC138082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06620755 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06620797 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06620786 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06620794 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06620800 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06620796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06401757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06485167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06362237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06620752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583499 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06620754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06539494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06401755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06485172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06172578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583549 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568959 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558646 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558645 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10568958 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037810.mm.1 TC0700004499.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037809.mm.1 NM_146519.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037809.mm.1 NM_146519.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037809.mm.1 TC0700004499.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1770253 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001770253 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2690783 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2690783 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258512.1_329-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1770253 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258512.1_329-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1770253 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2690783 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2690783 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline