Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837249_s1
          See other OLFR806 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr806
          Gene Name:
          olfactory receptor 806
          Gene Aliases:
          MOR110-12, MOR110-5
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129737974 - 129738915 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837249_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr806
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146553.1 NP_666764.1 1 549 197

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr806

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2077821 NM_146553.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045456 NM_146553.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045456 NM_146553.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2077821 NM_146553.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P509109 NM_146553.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547056 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547062 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547060 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P509109 NM_146553.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08791466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547074 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547027 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08388277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08791467 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547056 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373639 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10373638 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023959.mm.1 NM_146553.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023959.mm.1 NM_146553.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023959.mm.1 TC1000003189.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 899706 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6510025 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5570176 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6510025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005570176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006510025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235849 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223981 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223981 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235849 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00258546.1_127-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258546.1_69-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6510025 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5570176 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00258546.1_127-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258546.1_69-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6510025 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5570176 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2922743 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235849 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1223981 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2922743 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1223981 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235849 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline