Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837416_s1
          See other OLFR1158 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1158
          Gene Name:
          olfactory receptor 1158
          Gene Aliases:
          MOR173-3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87990113 - 87991054 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837416_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1158
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146645.2 NP_666856.2 1 229 164

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1158

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006842 NM_146645.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135353 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006842 NM_146645.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P44866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408095 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135353 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P44866 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120495 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120982 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135353 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01413861 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01413866 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01413862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408074 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408095 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01460998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408113 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408086 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408092 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01207879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408124 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408055 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408101 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408098 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408119 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408122 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408076 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408118 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473581 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473580 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010087.mm.1 NM_146645.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010087.mm.1 NM_146645.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010087.mm.1 TC0200001313.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103780092 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000540685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1254931 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2535135 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254931 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_33239203-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258639.1_25-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103780092 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540685 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258639.1_25-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540685 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103780092 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1254931 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1254931 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline