Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837575_s1
          See other OLFR1467 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1467
          Gene Name:
          olfactory receptor 1467
          Gene Aliases:
          MOR202-15
          Chromosome Location:
          Chr.19: 13364630 - 13365556 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837575_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1467
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146691.1 NP_666902.1 1 41 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1467

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982926 NM_146691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159632 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982926 NM_146691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P114590 NM_146691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31964259 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159632 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P114590 NM_146691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121593 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116163 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159632 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14258427 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14258418 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14258433 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14258437 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14258451 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14258414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31964277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14374547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14258419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14445765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14258449 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14445764 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14258434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31964252 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461803 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461802 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003035.mm.1 NM_146691.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003035.mm.1 NM_146691.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003035.mm.1 TC1900000271.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 808738 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2190605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002190605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2636395 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2636395 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53334.1.218_36-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2190605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53334.1.218_36-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2190605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2636395 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2636395 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline