Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00837638_s1
          See other OLFR1448 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1448
          Gene Name:
          olfactory receptor 1448
          Gene Aliases:
          MOR202-5
          Chromosome Location:
          Chr.19: 12919363 - 12920307 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00837638_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1448
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146701.1 NP_666912.1 1 676 165

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1448

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1990603 NM_146701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122147 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1990603 NM_146701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P355652 NM_146701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963088 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963069 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122147 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P355652 NM_146701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128153 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122147 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14348128 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14348104 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14348112 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14348110 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14348125 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14348124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963092 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14348117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14493945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14349661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963092 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14348115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963064 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14306091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963074 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963088 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963069 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963077 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14459203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963079 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466341 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466340 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 901977 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4560193 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004560193 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2710322 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2710322 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl6109.1.1_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4560193 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl6109.1.1_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4560193 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2710322 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2710322 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-xmktn:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0