Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838078_s1
          See other OLFR535 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr535
          Gene Name:
          olfactory receptor 535
          Gene Aliases:
          MOR253-7
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140492640 - 140493578 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838078_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr535
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146954.1 NP_667165.1 1 438 213
          GenBank mRNA BC120826.1 - 1 461 40129749 213
          BC120828.1 - 1 461 40129751 213

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr535

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138698 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583901 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138698 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422934 NM_146954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422934 BC120826.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P422934 BC120828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104576 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138698 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05955718 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06463543 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06463546 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06463544 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06463542 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06463548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06240687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05955705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05955715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06463542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05955721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558648 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558654 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558647 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558653 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017675.mm.1 TC0700002013.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 465577 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 106550253 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106550253 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6180091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006180091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2763538 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2535079 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2763538 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129008-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31914.1.1_70-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106550253 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6180091 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31914.1.1_70-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6180091 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106550253 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2763538 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1236938 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2535079 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2763538 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1236938 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline