Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00838330_m1
          See other DEFB8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb8
          Gene Name:
          defensin beta 8
          Gene Aliases:
          BD-8, Defr1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 19445769 - 19447606 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00838330_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153108.4 NP_694748.3 1 - 2 72 156
          GenBank mRNA AJ300674.1 - 1 - 2 72 156

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800001808.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Defb8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          defense response
          defense response to bacterium

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P180933 NM_153108.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P180933 AJ300674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P180933 NM_153108.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P180933 AJ300674.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 461668 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167280 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P180933 NM_153108.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P180933 AJ300674.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P180933 NM_153108.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P180933 AJ300674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703434 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167280 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180933 NM_153108.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180933 AJ300674.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180933 NM_153108.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180933 AJ300674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126491 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167280 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06682450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06965972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06673397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06673390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06906558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06790597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07450165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07191431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703402 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577360 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427778_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10577359 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444079_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427778_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444079_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427778_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 244334_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 244334_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014411.mm.1 NM_153108.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014411.mm.1 NM_153108.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014411.mm.1 TC0800001808.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014412.mm.1 NM_153108.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014412.mm.1 NM_153108.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014412.mm.1 TC0800001808.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014413.mm.1 NM_153108.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014413.mm.1 NM_153108.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800014413.mm.1 TC0800001808.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427778_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427778_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427778_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427778_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427778_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427778_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 431276 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 110168 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 110168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000110168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2776992 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2776992 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0244334.2_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 110168 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0244334.2_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 110168 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2814551 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2814551 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2776992 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline