Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00849408_g1
          See other D030056L22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          D030056L22Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA D030056L22 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 18712853 - 18718433 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00849408_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: D030056L22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177640.4 NP_808308.1 1 256 158
          GenBank mRNA AK083631.1 - 1 257 158
          AK145019.1 - 1 301 158
          AK155389.1 - 1 297 158
          BC020125.1 - 1 234 3985075 158

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene D030056L22Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992642 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992643 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992644 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992649 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992648 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992641 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996653 BC020125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996653 NM_177640.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996653 AK083631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996653 AK145019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996653 AK155389.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 577445 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 940795 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 411029 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 77329 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154502 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996653 BC020125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996653 NM_177640.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996653 AK083631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996653 AK145019.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996653 AK155389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992662 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31992639 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154502 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P152423 BC020125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P152423 AK145019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P152423 AK155389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126626 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154502 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14376361 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14360391 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14478467 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992644 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992641 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992648 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992649 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992642 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31992643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31992637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14417432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992622 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14152357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14478468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14310962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14325705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14307056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14478463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14360391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14271908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14376361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31992612 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600530 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461931 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455384_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423879_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10600529 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461930 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455384_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455384_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423879_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423879_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 225995_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 225995_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003255.mm.1 NM_177640.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003255.mm.1 NM_177640.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003255.mm.1 TC1900000325.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003254.mm.1 NM_177640.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003254.mm.1 NM_177640.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003254.mm.1 TC1900000325.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003257.mm.1 NM_177640.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003257.mm.1 NM_177640.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003257.mm.1 TC1900000325.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455384_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423879_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455384_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423879_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160768_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160768_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455384_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423879_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455384_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423879_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423879_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423879_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455384_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455384_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 894601 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1090341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1090341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001090341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760671 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760671 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0225995.2_210-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1090341 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0225995.2_210-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1090341 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2760671 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2760671 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0225995.2_210-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline