Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00850080_g1
          See other IFITM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ifitm2
          Gene Name:
          interferon induced transmembrane protein 2
          Gene Aliases:
          DSPA2c, Ifitm3l, fragilis3, mil-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140954839 - 140955961 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00850080_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ifitm2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030694.1 NP_109619.1 2 534 148
          GenBank mRNA AK141392.1 - 2 561 148
          AK167865.1 - 2 272 148
          AY082486.1 - 2 556 148
          BC002102.1 - 2 534 3485116 148
          BC002160.1 - 2 539 3485614 148
          BC084679.1 - 2 534 5374182 148

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Mouse Stem Cell Pluripotency 1700 Inventoried Mouse_Stem_Cell Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ifitm2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune system process
          response to biotic stimulus
          response to virus
          response to interferon-gamma
          response to interferon-alpha
          response to interferon-beta
          negative regulation of viral genome replication
          innate immune response
          negative regulation of viral entry into host cell
          defense response to virus
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1998578 BC002102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1998578 BC002160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1998578 BC084679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1998578 NM_030694.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1998578 AK141392.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 818348 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1998578 BC002102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1998578 BC002160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1998578 BC084679.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1998578 NM_030694.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1998578 AK141392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25585924 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168459 BC002102.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168459 BC002160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168459 BC084679.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168459 NM_030694.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168459 AK141392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P559618 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345839 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345842 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345837 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25585890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06653986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06345831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06530347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06345833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06068865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25585887 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383757 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10569015 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10569016 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10553300 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417460_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10383756 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10569014 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10553299 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417460_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417460_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 80876_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 80876_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037896.mm.1 NM_030694.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037896.mm.1 NM_030694.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037896.mm.1 TC0700004513.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037897.mm.1 NM_030694.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037897.mm.1 NM_030694.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037897.mm.1 TC0700004513.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037898.mm.1 NM_030694.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037898.mm.1 NM_030694.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037898.mm.1 TC0700004513.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417460_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417460_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93018_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93018_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417460_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417460_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417460_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417460_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 897017 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1170390 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101990390 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1170390 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101990390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001170390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232667 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238836 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232667 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_13507625-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl080876.2_10-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1170390 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101990390 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl080876.2_10-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1170390 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101990390 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232667 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232667 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl080876.2_10-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline