Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00850182_sH
          See other RAN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ran
          Gene Name:
          RAN, member RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 129020156 - 129024321 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00850182_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ran
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009391.3 NP_033417.1 7 1809 150
          GenBank mRNA AK075900.1 - 7 1747 150
          AK151341.1 - 7 1742 150
          AK151937.1 - 7 1742 150
          AK153411.1 - 7 1742 150

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ran

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          small GTPase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ribosomal subunit export from nucleus
          ribosomal large subunit export from nucleus
          ribosomal small subunit export from nucleus
          protein import into nucleus, translocation
          protein import into nucleus
          protein export from nucleus
          transport
          intracellular protein transport
          nucleocytoplasmic transport
          cell cycle
          mitotic nuclear division
          signal transduction
          small GTPase mediated signal transduction
          protein transport
          actin cytoskeleton organization
          positive regulation of protein binding
          cellular protein localization
          cellular protein complex localization
          regulation of protein binding
          cell division
          protein localization to nucleolus
          nucleotide binding
          GTPase activity
          protein binding
          GTP binding
          GDP binding
          protein domain specific binding
          protein complex binding
          poly(A) RNA binding
          dynein intermediate chain binding
          importin-alpha family protein binding
          pre-miRNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086558 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086565 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086563 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086556 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086562 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037111 AK151937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037111 AK153411.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037111 AK075900.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037111 AK151341.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037111 NM_009391.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037116 AK168183.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037116 AK167040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037116 BC014829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037116 BC083356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037116 AK151937.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 6380 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146707 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037116 AK168183.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037116 AK167040.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037116 BC014829.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037116 BC083356.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037116 AK151937.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037111 AK151937.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037111 AK153411.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037111 AK075900.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037111 AK151341.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037111 NM_009391.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086564 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24086545 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146707 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P344910 L32751.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P344910 AK168183.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P344910 AK167040.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P344910 BC014829.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P344910 BC083356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115190 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146707 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04556798 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086558 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086562 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086563 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086556 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086565 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24086557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24086571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086539 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086598 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04569936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04675342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04236610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04556808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04556802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04556805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04162695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04162693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086547 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04556811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04501698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04321787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086574 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04110289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04995691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04110288 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04144125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04569938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24086568 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04569937 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10525985 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10525988 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10525986 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10525984 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10525987 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460551_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10525983 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433569_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438977_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460551_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438977_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434578_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434578_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436490_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439270_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433569_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460551_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439270_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436490_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19384_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19384_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013483.mm.1 TC0500001499.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013483.mm.1 NM_009391.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013483.mm.1 NM_009391.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1438977_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436490_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439270_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439270_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434578_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434578_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460551_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438977_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436490_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433569_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433569_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460551_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101254_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161839_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101254_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102821_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161839_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102821_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434578_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438977_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434578_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433569_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436490_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439270_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460551_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438977_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439270_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460551_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436490_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433569_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 783758 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 900797 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2260446 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4590647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002260446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004590647 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1260567 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0019384.2_319-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl019384.7_7-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2260446 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4590647 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0019384.2_319-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl019384.7_7-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4590647 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2260446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2934457 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2721231 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2934457 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235819 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl019384.7_7-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline