Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00851107_g1
          See other VMN1R41 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r41
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 41
          Gene Aliases:
          V1ra12, V1rb9
          Chromosome Location:
          Chr.6: 89740888 - 89747414 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00851107_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r41
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053230.2 NP_444460.2 2 744 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r41

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          response to pheromone
          signal transducer activity
          receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014802 NM_053230.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24629894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24629895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24629898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24629897 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P477225 NM_053230.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109098 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136824 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24629894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24629898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32729949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24629898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24629901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24629897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05179265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24629890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24629894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15164086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32729936 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607224 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539956 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422379_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10607222 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10539954 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422379_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422379_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113857_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113857_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008239.mm.1 TC0600001053.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008239.mm.1 NM_053230.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008239.mm.1 NM_053230.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008241.mm.1 TC0600001053.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008241.mm.1 NM_053230.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008241.mm.1 NM_053230.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008240.mm.1 TC0600001053.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008240.mm.1 NM_053230.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600008240.mm.1 NM_053230.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1422379_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422379_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422356_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422356_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422379_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422356_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422356_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422379_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422379_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422379_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 894711 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 897526 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6980129 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102190170 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6980129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006980129 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00113857.1_85-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_16716542-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6980129 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102190170 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00113857.1_85-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6980129 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102190170 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2869205 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2869205 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline