Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01149224_m1
          See other ZFP58 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp58
          Gene Name:
          zinc finger protein 58
          Gene Aliases:
          A530094I17Rik, Mfg-1, Mfg1, Rslcan5, Zfp817
          Chromosome Location:
          Chr.13: 67490167 - 67500522 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01149224_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp58
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007575.2 NP_001007576.1 3 - 4 375 104
          GenBank mRNA AK041250.1 - 3 - 4 311 104
          AK162259.1 - 3 - 4 325 104
          AK167399.1 - 3 - 4 317 104
          BC139150.1 - 3 - 4 8862172 104
          BC139151.1 - 3 - 4 8862173 104
          DV071305.1 - 3 - 4 403 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002775.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp58

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          nucleic acid binding
          DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000903 BC139150.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000903 BC139151.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000903 AK041250.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000903 AK167399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000903 NM_001007575.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159860 AK167399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159860 AV282347.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159860 NM_001007575.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159860 BC027395.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 827610 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 161672 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 857815 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 232091 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 50212 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 567127 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 879870 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 170997 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129437 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159860 AK167399.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159860 AV282347.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159860 NM_001007575.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159860 BC027395.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000903 BC139150.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000903 BC139151.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000903 AK041250.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000903 AK167399.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000903 NM_001007575.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29108943 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P129437 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07905837 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07905842 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393208 AK167399.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393208 AV282347.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P393208 NM_001007575.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368341 M28513.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P129437 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10723424 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10723432 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10723423 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10723441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10723424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11098257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10723426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108880 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10723439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108936 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10803945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10917169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10641932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10855079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10882806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10805462 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108921 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108882 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10805460 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108895 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410339 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410338 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410333 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410340 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410336 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455945_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10410332 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455945_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455945_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 238693_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 238693_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014670.mm.1 NM_001007575.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014670.mm.1 NM_001007575.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014670.mm.1 TC1300002775.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300018655.mm.1 NM_001007575.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300018655.mm.1 NM_001007575.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300018655.mm.1 TC1300002775.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014672.mm.1 NM_001007575.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014672.mm.1 NM_001007575.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014672.mm.1 TC1300002775.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014667.mm.1 NM_001007575.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014667.mm.1 NM_001007575.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014667.mm.1 TC1300002775.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014671.mm.1 NM_001007575.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014671.mm.1 NM_001007575.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014671.mm.1 TC1300002775.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455945_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455945_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166443_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166443_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455945_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455945_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 369239 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 106040021 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104540605 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106040021 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2450328 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00238693.1_37-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106040021 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106040021 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2833614 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2833614 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2450328 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline