Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01151181_m1
          See other UBL5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ubl5
          Gene Name:
          ubiquitin-like 5
          Gene Aliases:
          1110030M22Rik, beacon
          Chromosome Location:
          Chr.9: 20643318 - 20646790 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01151181_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ubl5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025401.3 NP_079677.1 4 - 5 1768 137
          GenBank mRNA AK002730.1 - 4 - 5 277 137
          AK003992.1 - 4 - 5 284 137
          AK007726.1 - 4 - 5 249 137
          AK009854.1 - 4 - 5 284 137
          AK012803.1 - 4 - 5 266 137
          AK051149.1 - 4 - 5 1769 137
          AK154036.1 - 3 - 4 2360 137
          BC028498.1 - 4 - 5 238 1400865 137

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000176.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ubl5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA splicing, via spliceosome
          cellular protein modification process
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          molecular_function
          protein tag

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 AK051149.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 AK154036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 BC028498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 AK002730.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 AK051149.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 AK154036.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 BC028498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457411 AK002730.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 AK051149.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 AK154036.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 BC028498.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 AK002730.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 AK051149.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 AK154036.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 BC028498.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457411 AK002730.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26343242 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P188134 AK051149.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P188134 AK154036.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P188134 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P188134 AK040449.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P188134 AK137282.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 AK051149.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 AK154036.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 BC028498.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 AK002730.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 AK051149.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 AK154036.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 BC028498.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 NM_025401.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457411 AK002730.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100244 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08000361 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08149845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26343227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26343235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26343233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26343236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26343229 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583467 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583471 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583468 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591269 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583470 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583469 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583466 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436882_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416848_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583465 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416848_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436882_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416848_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436882_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66177_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66177_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001105.mm.1 NM_025401.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001105.mm.1 NM_025401.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001105.mm.1 TC0900000176.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416848_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416848_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436882_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436882_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94267_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94268_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94267_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94268_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436882_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416848_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436882_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416848_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416848_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416848_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 917205 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4280091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004280091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2469689 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2469689 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl066177.1_13-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4280091 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl066177.1_13-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4280091 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2469689 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2469689 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl066177.1_13-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline