Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01166916_s1
          See other OLFR566 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr566
          Gene Name:
          olfactory receptor 566
          Gene Aliases:
          GA_x5J8B7W5P47-379997-380552, MOR14-7P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 102856321 - 102858746 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01166916_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr566
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011536.1 NP_001011536.1 1 468 114

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr566

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174847 NM_001011536.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174847 NM_001011536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25380861 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06411901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06329252 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06411907 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06411905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25380842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06141094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06289345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05915191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06394924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06255246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06310851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380826 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06329255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06288329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06141574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06035762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06411908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25380901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06091372 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555761 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566183 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566182 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555760 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032672.mm.1 NM_001011536.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032672.mm.1 NM_001011536.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032672.mm.1 TC0700003870.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 516045 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162439 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162439 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58372143-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3162439 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3162439 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0