Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01173683_m1
          See other STOX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stox1
          Gene Name:
          storkhead box 1
          Gene Aliases:
          4732470K04Rik, Gm63
          Chromosome Location:
          Chr.10: 62659043 - 62726099 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01173683_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stox1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033260.1 NP_001028432.1 3 - 4 2851 110
          GenBank mRNA AK028920.1 - 3 - 4 2618 110
          AK133671.1 - 1 - 2 1439 110
          BC137978.1 - 3 - 4 2851 8860997 110

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002266.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of cell proliferation
          regulation of gene expression
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          regulation of mitochondrion organization
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          regulation of mitochondrial membrane potential
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
          cellular response to nitrosative stress
          regulation of mitochondrial DNA metabolic process
          regulation of response to oxidative stress
          positive regulation of cyclin-dependent protein kinase activity
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2049652 AK133671.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2049652 BC137978.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2049652 NM_001033260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2049652 AK028920.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 168345 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 269082 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 342085 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 459906 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 876485 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589319 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 596878 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 802448 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 260817 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360494 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 921839 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 97890 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 388831 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 605458 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 335609 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 843824 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 794884 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 902655 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 228408 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 174021 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 174949 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 340698 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 560091 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 356466 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 912034 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 665376 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 855866 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 734104 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 901211 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 596411 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 878502 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 215775 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 699112 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 630573 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 50136 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 715848 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 82750 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 687806 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 964931 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 263472 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 97806 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 155051 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 22331 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 133368 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 131314 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 146597 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 3552 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130722 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2049652 AK133671.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2049652 BC137978.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2049652 NM_001033260.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2049652 AK028920.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P480470 AK133671.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P480470 AK028920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08833775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08468794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08579719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08454197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08408764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08696966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08941901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08464425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08823239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08967981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08582941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08692926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08491087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08833779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08518958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08973429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08468791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08257012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08579715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08893330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08260637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08378973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08910193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08260635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08486295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08739069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08378971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08493773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08439198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08543266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08961364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08378972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08681596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08879827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08582944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08739070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08934159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08889246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08491086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08579713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08579714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08204933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27187533 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10369659 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10369656 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10369657 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10369658 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10369660 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456883_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10369655 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456883_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456883_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 216021_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 216021_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000016214.mm.1 NM_001033260.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000016214.mm.1 NM_001033260.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000016214.mm.1 TC1000002266.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456883_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456883_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456883_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456883_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 802195 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2754109 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2754109 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0