Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01177152_g1
          See other ZFP575 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp575
          Gene Name:
          zinc finger protein 575
          Gene Aliases:
          AI326876, Znf575
          Chromosome Location:
          Chr.7: 24583838 - 24587641 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01177152_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp575
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033205.3 NP_001028377.1 3 - 4 445 79
          GenBank mRNA AK138180.1 - 3 - 4 400 79
          AK159025.1 - 3 - 4 446 79
          BC150867.1 - 3 - 4 411 9087778 79
          BC150873.1 - 3 - 4 411 9087784 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002607.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          nucleic acid binding
          DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005661 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005689 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005690 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005691 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005662 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955607 AK159025.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955607 NM_001033205.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 556189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 485467 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955607 AK159025.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955607 NM_001033205.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005686 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25005673 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06141286 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06646935 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06268519 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06313042 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06646936 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06313041 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962967 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06268520 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005661 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005689 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005691 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005690 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25005662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25005692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06313042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06404538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005701 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06335651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06212924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06620728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005688 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06497707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25005686 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06219659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560870 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560872 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560869 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560871 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447359_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560868 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447359_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447359_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 101544_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 101544_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022481.mm.1 TC0700002607.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022481.mm.1 NM_001033205.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022481.mm.1 NM_001033205.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022480.mm.1 TC0700002607.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022480.mm.1 NM_001033205.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022480.mm.1 NM_001033205.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1447359_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447359_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447359_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447359_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 460361 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2540888 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1228789 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225385 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2817873 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2817873 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0