Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01181326_m1
          See other H2AFV GE Assays ›
          Gene Symbol:
          H2afv
          Gene Name:
          H2A histone family, member V
          Gene Aliases:
          C530002L11Rik, H2a.z-2, H2av
          Chromosome Location:
          Chr.11: 6427226 - 6444443 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01181326_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: H2afv
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029938.1 NP_084214.1 3 - 4 297 77
          GenBank mRNA AK021267.1 - 3 - 4 220 77
          AK155105.1 - 3 - 4 300 77
          AK168110.1 - 3 - 4 269 77
          AK178770.1 - 1 - 2 100 77
          BC147293.1 - 2 - 3 256 9056353 77
          BC147294.1 - 3 - 4 282 9056344 77
          BC147741.1 - 3 - 4 282 9056690 77
          BC147751.1 - 3 - 4 282 9056700 77
          CJ069840.1 - 3 - 4 298 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002170.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2099526 BC028539.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2099526 NM_029938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2099526 AK021267.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2099520 NM_029938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116904 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132924 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2099526 BC028539.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2099526 NM_029938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2099526 AK021267.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2099520 NM_029938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P472630 BC028539.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P472630 NM_029938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P472630 AK021267.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09743175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09529737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09323747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09413224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27568533 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384147 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384148 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384149 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384146 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428029_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436596_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10384145 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428029_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436596_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428029_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436596_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77605_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77605_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021146.mm.1 NM_029938.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021146.mm.1 NM_029938.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021146.mm.1 TC1100002170.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428029_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428029_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436596_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436596_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96710_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96710_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428029_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428029_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428029_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428029_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436596_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436596_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 472385 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 770594 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5220129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2703385 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2688347 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2703385 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2688347 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline