Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01182620_m1
          See other PRADC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pradc1
          Gene Name:
          protease-associated domain containing 1
          Gene Aliases:
          1700040I03Rik, Pap21
          Chromosome Location:
          Chr.6: 85446785 - 85451970 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01182620_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pradc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163427.1 NP_001156899.1 1 - 2 196 96
          NM_028505.2 NP_082781.1 1 - 2 196 96
          GenBank mRNA AK006658.1 - 1 - 2 162 96
          BC115452.2 - 1 - 2 142 40100110 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002613.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605101 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605096 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605092 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605097 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605093 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605099 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605098 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605100 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605094 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605095 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040416 NR_028081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040416 AK006658.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040416 BC115452.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040416 NM_028505.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040416 CJ208123.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 934508 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 163526 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 332646 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 772468 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 45835 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128343 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040416 NR_028081.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040416 AK006658.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040416 BC115452.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040416 NM_028505.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040416 CJ208123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128343 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454447 NR_028081.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454447 AK006658.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454447 BC115452.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454447 NM_028505.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454447 CJ208123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128343 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419025 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419011 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419015 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605095 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605094 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605097 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605099 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605100 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605096 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605092 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605101 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605093 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24605098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24604998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24605019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05288574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05331201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05288557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05681617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24605088 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545839 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545840 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545837 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545841 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429122_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10545835 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429122_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429122_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73327_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73327_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020290.mm.1 TC0600002613.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020290.mm.1 NM_001163427.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020290.mm.1 NM_001163427.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020290.mm.1 NM_028505.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020290.mm.1 NM_028505.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020286.mm.1 TC0600002613.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020286.mm.1 NM_001163427.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020286.mm.1 NM_001163427.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020286.mm.1 NM_028505.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020286.mm.1 NM_028505.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1429122_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429122_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95619_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95619_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429122_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429122_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429122_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429122_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 682782 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6450750 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2881024 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2881024 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline