Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01187144_g1
          See other 1700042G07RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700042G07Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700042G07 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 116173372 - 116174297 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01187144_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700042G07Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099295.2 NP_001092765.1 1 - 2 265 121
          GenBank mRNA AK006685.1 - 1 - 2 265 121
          AK018884.1 - 1 - 2 244 121
          BU946248.1 - 1 - 2 245 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001248.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 AK018884.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 AK018978.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 BU946248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 AK006685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 NM_001099295.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 AK018884.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 AK018978.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 BU946248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 AK006685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P451830 NM_001099295.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 436325 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 AK018884.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 AK018978.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 BU946248.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 AK006685.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 NM_001099295.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 AK018884.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 AK018978.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 BU946248.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 AK006685.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P451830 NM_001099295.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 AK018884.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 AK018978.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 BU946248.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 AK006685.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 NM_001099295.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 AK018884.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 AK018978.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 BU946248.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 AK006685.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P451830 NM_001099295.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23228189 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228117 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228196 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03834895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228118 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228149 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228153 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03527629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228186 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03843671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228193 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03788987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03527626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228139 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228141 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03568532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04032643 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03999729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03834891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03843673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228157 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04015905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04015919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228122 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04015910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03456210 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228126 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228177 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04015915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228175 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03834892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23228148 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457057_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457057_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457057_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67323_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67323_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009253.mm.1 NM_001099295.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009253.mm.1 NM_001099295.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009253.mm.1 TC0400001248.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009254.mm.1 NM_001099295.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009254.mm.1 NM_001099295.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009254.mm.1 TC0400001248.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1457057_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457057_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165831_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165831_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457057_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457057_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 308471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2680537 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline