Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01190832_s1
          See other TAAR3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Taar3
          Gene Name:
          trace amine-associated receptor 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 23949558 - 23950589 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01190832_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Taar3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008429.1 NP_001008429.1 1 858 75
          GenBank mRNA BC139171.1 - 1 900 8862193 75
          BC139172.1 - 1 900 8862194 75

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Taar3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
          trace-amine receptor activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          G-protein coupled amine receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106725 NM_001008429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106725 BC139171.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106725 BC139172.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 856383 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106725 NM_001008429.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106725 BC139171.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106725 BC139172.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005984 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02084817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P02084817 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08874389 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08406026 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08784605 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08784610 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08874395 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08874392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08947051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08662951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08662956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08760615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08874388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362153 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362152 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001442.mm.1 TC1000000196.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001444.mm.1 TC1000000196.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001443.mm.1 NM_001008429.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001443.mm.1 NM_001008429.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001443.mm.1 TC1000000196.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 762400 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2846059 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2846059 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline