Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01192983_s1
          See other TAAR6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Taar6
          Gene Name:
          trace amine-associated receptor 6
          Gene Aliases:
          Gm228, taR-6
          Chromosome Location:
          Chr.10: 23984609 - 23985646 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01192983_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Taar6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010828.1 NP_001010828.1 1 985 100

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Taar6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
          trace-amine receptor activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          G-protein coupled amine receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P118738 NM_001010828.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 799369 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P118738 NM_001010828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006204 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006181 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07003323 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07003323 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08858731 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08858701 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08858734 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08858750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08858712 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08858702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08601182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08558719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006213 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08373550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08771039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08858702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006189 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368280 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10368279 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013550.mm.1 NM_001010828.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013550.mm.1 NM_001010828.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013550.mm.1 TC1000001882.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 589727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161441 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161441 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58082054-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2875720 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2875720 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0